Documentos Principais
M3061
Greiner 96 well plates, polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells, sterile
Sinônimo(s):
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
Selecione um tamanho
100 EA
R$ 3.301,00
R$ 3.301,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 EA
R$ 3.301,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
NACRES:
NB.22
R$ 3.301,00
Check Cart for Availability
Materiais
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
esterilidade
sterile
Características
lid: no
skirt (F-bottom)
embalagem
case of 100
fabricante/nome comercial
Greiner 655161
volume máximo
382 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho
340 μL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
96W Microplate, well working volume 25-340 μL; total well volume 382 μL; growth area 0.34 cm(2).
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse/RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
Outras notas
96 well flat (F) solid bottom; without lid, alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.48 mm; curvature approx. 200 um.
Adequação
Standard plate. Suitable for cell work. Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)