Key Documents
L2781
Sigma-Aldrich
Lead subacetate
ACS reagent
About This Item
Fórmula linear:
Pb(C2H3O2)2 · 2Pb[OH]2
Número CAS:
Peso molecular:
807.72
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
grau
ACS reagent
composição
Basic lead (PbO), ≥33.0%
Impurezas
≤0.02% Insoluble in dilute acetic acid
≤1.0% Insoluble in water
perda
≤1.5% loss on drying, 105°
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate and nitrite (as NO3-): passes test (limit about 0.003%)
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
O[PbH2]O.O[PbH2]O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.4H2O.3Pb/c2*1-2(3)4;;;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);4*1H2;;;/q;;;;;;3*+2/p-6
chave InChI
VLOJXAQYHIVPFI-UHFFFAOYSA-H
Aplicação
For sugar analysis
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges