Documentos Principais
1.07414
Supelco
Lead(II) hydroxide acetate
anhydrous for the analysis of sugar acc. to Horne EMSURE®
Sinônimo(s):
Lead(II) hydroxide acetate, Horne′s compound
About This Item
Fórmula linear:
(CH3COO)2Pb · Pb(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
566.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
257-175-3
NACRES:
NA.21
Formulário:
crystalline
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Formulário
crystalline
concentração
≥33.0% (PbO)
Impurezas
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid
≤1% In water insoluble matter
perda
≤1% loss on drying, 105 °C
pH
7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
198-205 °C
densidade
3.58 g/cm3 at 22 °C
densidade volumétrica
2100 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate and nitrite (as NO3-): passes test
traços de cátion
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pb+2].[Pb].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.2Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;;/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
XAOPZCQFBUCRKR-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (PbO): ≥ 33.0 %
In water insoluble matter: ≤ 1.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.02 %
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Nitrate und Nitrite (as NO₃): passes test
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3