L2769
Lectina de Phaseolus vulgaris (feijão comum)
Leucoagglutinin PHA-L, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Aglutinina de Phaseolus vulgaris, PHA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Phaseolus vulgaris
forma
lyophilized powder
potência
erythroagglutination activity (Does not agglutinate a 2% suspension of human erythrocytes at <62.5 μg lectin/ml.)
≤1.0 μg/mL leucoagglutination activity
≤5 μg/mL mitogenic activity
composição
Protein, ≥60% biuret
Impurezas
salt, free
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
- as a positive control in ELISPOT (enzyme-linked immunospot) assay
- to induce Th2 polarization for T-cell differentiation in vitro
- as controls in the lymphocyte proliferation assays
Ações bioquímicas/fisiológicas
A PHA-E não é específica do grupo sanguíneo, mas a aglutinação pode ser inibida por certos oligossacarídeos. A PHA-P é a forma proteica da PHA antes da separação e purificação da eritroaglutinina e da leucoaglutinina. A PHA-M é a forma de mucoproteína. Os conjugados são preparados a partir das lectinas purificadas correspondentes.
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.