J4829
JFD00244
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
1,4-Bis[(p-hydroxyphenethyl)amino]-anthraquinone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
violet
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(CCNc2ccc(NCCc3ccc(O)cc3)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)cc1
InChI
1S/C30H26N2O4/c33-21-9-5-19(6-10-21)15-17-31-25-13-14-26(32-18-16-20-7-11-22(34)12-8-20)28-27(25)29(35)23-3-1-2-4-24(23)30(28)36/h1-14,31-34H,15-18H2
chave InChI
UUJHFIBEJJLZBF-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.