Documentos Principais
I9882
Sigma-Aldrich
1-Iodopropane
~99%
Sinônimo(s):
Propyl iodide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2I
Número CAS:
Peso molecular:
169.99
Beilstein:
505937
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
pressão de vapor
43 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
~99%
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
pb
101-102 °C (lit.)
pf
−101 °C (lit.)
densidade
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCI
InChI
1S/C3H7I/c1-2-3-4/h2-3H2,1H3
chave InChI
PVWOIHVRPOBWPI-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
44 °C