Documentos
8.06064
Sigma-Aldrich
Iodometano
Sinônimo(s):
Iodeto de metila
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH3I
Número CAS:
Peso molecular:
141.94
Beilstein:
969135
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
4.89 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
24.09 psi ( 55 °C)
540 hPa ( 25 °C)
7.89 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
potência
79.84 mg/kg LD50, oral (rat)
Lim. expl.
8.5-66 % (v/v)
índice de refração
n20/D 1.531 (lit.)
pH
5.2 (25 °C in H2O)
pb
41-43 °C (lit.)
42 °C/1013 hPa
pf
-66 °C
−64 (lit.)
solubilidade
8.66 g/L
densidade
2.28 g/cm3 at 20 °C
2.28 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CI
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3
chave InChI
INQOMBQAUSQDDS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
stabilised with silver for synthesis
Aplicação
Iodomethane (stabilised with silver) for synthesis. CAS 74-88-4, pH 5.2 (H₂O, 25 °C).
Armazenamento e estabilidade
Store below +30°C.
Nota de análise
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR):passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32.1 °C - closed cup