I9386
myo-Inositol 1,3,4,6-tetrakis-phosphate ammonium salt
About This Item
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N.O[C@H]1[C@@H](OP(O)(O)=O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H16O18P4.H3N/c7-1-3(21-25(9,10)11)5(23-27(15,16)17)2(8)6(24-28(18,19)20)4(1)22-26(12,13)14;/h1-8H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);1H3/t1-,2+,3-,4+,5-,6+;
chave InChI
ANQVRWQIKKBLLK-PWRMZBPBSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3