Documentos Principais
490865
Sigma-Aldrich
Myristic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Tetradecanoic acid-1,2-13C2
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 5.156,00
R$ 5.156,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 5.156,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)1113CH213CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
230.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 5.156,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
250 °C/100 mmHg (lit.)
pf
52-54 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i13+1,14+1
chave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-SBAVNFSASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)