Documentos Principais
CRM46904
Supelco
cis-11-Vaccenic acid methyl ester
certified reference material, 10 mg/mL in heptane, ampule of 1 mL
Sinônimo(s):
cis-11-Octadecenoic methyl ester, cis-Vaccenic acid methyl ester
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 271,00
R$ 271,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 271,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
296.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
R$ 271,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
10 mg/mL in heptane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
single component solution
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)C(=O)CCCCCCCCC\C=C\CCCCCC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h8-9H,3-7,10-18H2,1-2H3/b9-8+
chave InChI
PVVODBCDJBGMJL-CMDGGOBGSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
24.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-3.99 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)