I9140
IgG from goat serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Goat IgG
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
grau
technical grade
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
técnica(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Goat IgG is purified from normal goat serum by fractionation.
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)