Yes, this product contains 15 mM sodium azide, as mentioned in the 'DESCRIPTION' section.
I8140
IgG from rabbit serum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Rabbit IgG
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
grau
technical grade
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
Does this product contain azide? if so, what is the concentration?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the concentration of this IgG?
1 answer-
The protein concentration for I8410 is batch-dependent and ranges from 10.0 - 13.0 mg/mL.