I7642
Anti-Interleukin-12 antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-IL-12
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Il12a(16159)
Descrição geral
Anti-Interleukin-12 antibody recognizes mouse IL-12. It shows < 10% cross-reactivity with recombinant human IL-12 and < 5% cross-reactivity with recombinant porcine IL-12.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1