M2420
Monoclonal Anti-Monocyte Chemotactic Protein-1 antibody produced in mouse
clone 24822, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-CCL2, Anti-MCP-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
24822, monoclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
human
técnica(s)
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CCL2(6347)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2