I7389
Interleukin-3 human
IL-3, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
hIL-3, IL-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
<0.5 ng/mL ED50
qualidade
endotoxin tested
embalagem
pkg of 4 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<0.1 EU/μg
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... IL3(3562)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Artigos
Interleukins, released from leukocytes, include IL-1β playing crucial roles in inflammation, immune responses, and anti-tumor immunity.