I5904
Iberiotoxin, recombinant from Mesobuthus tamulus
≥98% (HPLC), recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
IbTX
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?