P3053
Penitrem A
≥95% (HPLC and TLC)
Sinônimo(s):
Tremortin A
Ensaio
≥95% (HPLC and TLC)
forma
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@](O)(CC[C@@]4([H])[C@]5([H])OC(C)(C)[C@@]6([H])C[C@]7([H])C(=C)Cc8c(Cl)cc9[nH]c(c5c9c8[C@]67O)[C@]34C)[C@]1%10O[C@]%10([H])[C@@H](O)[C@H](O2)C(C)=C
InChI
1S/C37H44ClNO6/c1-15(2)28-27(40)31-37(45-31)23(43-28)9-10-33(6)34(7)18(8-11-35(33,37)41)29-25-24-21(39-30(25)34)14-20(38)17-12-16(3)19-13-22(32(4,5)44-29)36(19,42)26(17)24/h14,18-19,22-23,27-29,31,39-42H,1,3,8-13H2,2,4-7H3/t18-,19+,22+,23-,27-,28+,29-,31+,33+,34+,35-,36+,37-/m0/s1
chave InChI
JDUWHZOLEDOQSR-JKPSMKLGSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges