I3159
IMD-0354
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
N-(3,5-Bis-trifluoromethylphenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
chave InChI
CHILCFMQWMQVAL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)