I2534
Anti-Importin β antibody,Mouse monoclonal
clone 31H4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-Imp β, Anti-karyopherin β1, Anti-p97
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
31H4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~97 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse, bovine
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KPNB1(3837)
mouse ... Kpnb1(16211)
rat ... Kpnb1(24917)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunofluorescent staining
- coimmunoprecipitaion
- western blotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3