Documentos
HT8018
Sigma-Aldrich
Carbol-Fuchsin Solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
forma
solution
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
4.4
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C21H21N3.ClH/c1-13-11-16(5-9-19(13)23)21(15-3-7-18(22)8-4-15)17-6-10-20(24)14(2)12-17;/h3-12,22H,23-24H2,1-2H3;1H
chave InChI
YCIVZWKFFBDLTG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Intended for use in the Acid Fast Stain, Procedure No. HT80 with Malachite Green counterstain Catalog No. HT80-2
Outras notas
Pararosaniline (certified), 0.85%; phenol, 2.5%; glycerol, 5%; DMSO, 5%, and ethyl alcohol, 5%, in deionized water
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Conteúdo relacionado
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.
Uma visão geral da ciência e prática de bacteriologia em diagnósticos clínicos. Saiba mais sobre a aplicação das colorações padrão e especiais para análise microscópica.