Documentos Principais
HT1101128
Sigma-Aldrich
Eosin Y Solution, Alcoholic
About This Item
Código UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solution
prazo de validade
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
0.5 % (w/v) in acidified ethanol
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Outras notas
Certified Eosin Y, 0.5% (w/v) in acidified 90% ethanol
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Laurent L'homme et al.
Scientific reports, 10(1), 21095-21095 (2020-12-05)
Retinoic acid receptor-related orphan receptor-alpha (RORα) is a transcription factor from the nuclear receptor family expressed by immune cells and involved in the development of obesity, insulin resistance (IR) and non-alcoholic steatohepatitis (NASH). It was recently reported that mice deficient
Conteúdo relacionado
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Aprenda sobre a criticidade da coloração de tecidos biológicos para pesquisa e patologia clínica com o uso de corantes e colorações padrão e especiais.