1.02439
Eosin Y-solution 0.5% alcoholic
for microscopy
forma
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
temperatura de transição
flash point 19.1 °C
densidade
0.8889 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
The 500 ml bottle is sufficient for approx. 750 specimens. This product is registered as IVD and CE marked. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
66.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
19.1 °C
Conteúdo relacionado
Aprenda sobre a criticidade da coloração de tecidos biológicos para pesquisa e patologia clínica com o uso de corantes e colorações padrão e especiais.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.