Documentos Principais
HS4426B
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Selecione um tamanho
500 EACH
R$ 1.223,00
R$ 1.223,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EACH
R$ 1.223,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
R$ 1.223,00
Previsão de entrega em16 de abril de 2025
Materiais
conical bottom
natural
esterilidade
sterile
Características
cap external thread
graduations additional graduation mark at 15 mL
embalagem
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS4426B
Parâmetros
11,000 × g max. RCF
diâmetro da tampa
22.4 mm
capacidade
15 mL
diâmetro do tubo
17 mm
adequação
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Descrição geral
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Características e benefícios
Conical Tube Volume- 15 mL
Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
Imprinted graduations
Bulk wrap Sterile
Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)