BR114822
BRAND® PP graduated centrifuge tube, screw cap
volume 50 mL, with base, non-sterile
Sinônimo(s):
Centrifuge tubes, Tubes
Selecione um tamanho
R$ 1.546,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.546,00
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
screw top cap
translucent tube
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 3,000 × g
with base
embalagem
pack of 250
fabricante/nome comercial
BRAND 114822
volume
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® graduated centrifuge tube is the ideal solution for all your centrifuge needs.
- Made from highly transparent polypropylene (PP) for enhanced sample visibility.
- Bio-inert PP offers optimal cell and protein recovery.
- Includes a screw cap with a plug for preventing sample loss.
- Tubes are tested to withstand RCF up to 3000.
- γ-ray sterilized.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)