Documentos Principais
HS4429
Centrifuge Tube
tube capacity 50 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
Sinônimo(s):
Centrifuge Container
Selecione um tamanho
500 EACH
R$ 2.590,00
R$ 2.590,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EACH
R$ 2.590,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
R$ 2.590,00
Check Cart for Availability
Materiais
black
conical bottom
esterilidade
sterile
Características
cap external thread
embalagem
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS4429
Parâmetros
9,400 × g max. RCF
diâmetro da tampa
34.9 mm
capacidade do tubo
50 mL
diâmetro do tubo
29 mm
adequação
suitable for (Centrifugation, vortexing, )
Descrição geral
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Características e benefícios
  • Conical Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)