AXYSCT15ML500
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL
Sinônimo(s):
15 ml centrifuge tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 50 ea
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Axygen Inc SCT-15ML-500
Corning
Parâmetros
12000 × g max. RCF
capacidade
15 mL
cor
clear
conector
cap (screw cap)
adequação
suitable for (centrifugation)
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)