Documentos Principais
HS4426R
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Racked)
Sinônimo(s):
Laboratory Centrifuge Tube
Selecione um tamanho
500 EACH
R$ 1.341,00
R$ 1.341,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 EACH
R$ 1.341,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
R$ 1.341,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Materiais
conical bottom
natural
natural polypropylene tube (with blue cap)
esterilidade
sterile
Características
cap external thread
graduations additional graduation mark at 15 mL
embalagem
pack of 500 ea (Racked)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS4426R
Parâmetros
11,000 × g max. RCF
diâmetro da tampa
22.4 mm
capacidade
15 mL
diâmetro do tubo
17 mm
adequação
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Descrição geral
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Características e benefícios
  • Conical Tube Volume- 15 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Recyclable chipboard used for the racks making them more environmentally friendly
  • Racked Sterile
  • Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)