S1650
Seleno-DL-cystine
>98% (TLC), suitable for HPLC
Sinônimo(s):
3,3′-diselenobis- alanine,
About This Item
Produtos recomendados
product name
Seleno-DL-cystine, powder
Ensaio
>98% (TLC)
forma
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
pf
222 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(C[Se][Se]CC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
JULROCUWKLNBSN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges