H9395
α-Hemolysin from Staphylococcus aureus
lyophilized powder, Protein ~60 % by Lowry, ≥10,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
α-Toxin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Staphylococcus aureus
Nível de qualidade
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥10,000 units/mg protein
contém
sodium citrate buffer as balance
composição
Protein, ~60% Lowry
solubilidade
H2O: soluble 0.49-0.51 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Staphylococcus aureus ... SAOUHSC_01121(3920722)
Descrição geral
Aplicação
- as a component of electrolyte solution for testing pore formation in lipid bilayer using electrophysiological measurements
- to test its osteogenesis suppressive effects in bone marrow stromal cells (BMSCs)
- in the preparation of α-hemolysin molecular imprinted polymer (MIP) for Biacore and surface plasmon resonance
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Lungs,Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Uma visão geral dos métodos de lise celular e extração de proteínas, incluindo técnicas de solubilização em detergente, lise por congelamento e descongelamento, choque osmótico, sonicação, lise celular enzimática e ruptura mecânica, como Dounce, Polytron e homogeneização com almofariz e pilão.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.