C2773
Cholesterol 5α,6α-epoxide
Sinônimo(s):
5α,6α-Epoxycholestan-3β-ol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥80%
Formulário
powder
grupo funcional
epoxy
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3(O4)[C@@H]4C2)([H])CC[C@@]5(C)[C@@]1([H])CC[C@]5([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24+,25-,26-,27+/m1/s1
chave InChI
PRYIJAGAEJZDBO-ZEQHCUNVSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?