Documentos Principais
H9276
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide IV-H
≥95%
Sinônimo(s):
α-ΔUA-[1→4]-GlcN
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19NO10
Número CAS:
Peso molecular:
337.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
Porcine
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(C=O)C(O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)CO
InChI
1S/C12H19NO10/c13-4(2-14)8(18)10(6(17)3-15)23-12-9(19)5(16)1-7(22-12)11(20)21/h1-2,4-6,8-10,12,15-19H,3,13H2,(H,20,21)
chave InChI
RSCSYLOUHOXZCJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.