Documentos Principais
H8508
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Sinônimo(s):
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
168.04
Beilstein:
1841007
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
índice de refração
n20/D 1.275 (lit.)
p.e.
59 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
chave InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)