Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
105228
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
≥99%
Sinônimo(s):
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Fórmula linear:
(CF3)2CHOH
Número CAS:
Peso molecular:
168.04
Beilstein:
1841007
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥99%
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.275 (lit.)
p.e.
59 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
chave InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol é um solvente de síntese de peptídeos em fase de solução. Este solvente polar fluorado com alto poder ionizante facilita reações do tipo Friedel–Crafts, usando reagentes covalentes na ausência de catalisador ácido de Lewis. Ele também melhora a eficiência da cicloadição [4+2] intramolecular catalisada por ródio (I) de alcinos dienos ligados a éter e cicloadição [5+2] de alcinos vinilciclopropanos. Aglomerados de 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol catalisam a epoxidação de ciclo-octeno e 1-octeno com peróxido de hidrogênio.
Aplicação
O 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol foi usado para preparar polímeros de metacrilato funcionalizados com hexafluoro-álcool para materiais litográficos/de nanopadronização.
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Kinetic Studies of Olefin Epoxidation with Hydrogen Peroxide in 1, 1, 1, 3, 3, 3-Hexafluoro-2-propanol Reveal a Crucial Catalytic Role for Solvent Clusters.
Berkessel A and Adrio JA.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(2-3), 275-280 (2004)
Hexafluoroalcohol-functionalized Methacrylate Monomers for Lithographic/Nanopatterning Materials.
Sanders DP, et al.
Material Matters, 6(1), 1-7 (2011)
Rita Sobreiro-Almeida et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109866-109866 (2019-07-28)
Kidney diseases are recognized as a major health problem, which affect 10% of the population. Because currently available therapies have many limitations, some tissue engineering strategies have been emerging as promising approaches in this field. In this work, porcine kidneys
Lewis acid catalyst free electrophilic alkylation of silicon-capped pi donors in 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol.
Maxim O Ratnikov et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(50), 9739-9742 (2008-11-05)
Akio Saito et al.
The Journal of organic chemistry, 71(17), 6437-6443 (2006-08-12)
In fluorinated alcohols, the cationic Rh(I) species, which is derived from [Rh(COD)Cl]2 and AgSbF6, efficiently catalyzed intramolecular [4+2] cycloaddition reactions of ester-tethered 1,3-diene-8-yne derivatives. The catalytic system was also effective in intramolecular [5+2] cycloaddition reactions of ester-tethered omega-alkynyl vinylcyclopropane compounds.
Artigos
To keep pace with Moore′s Law, there is a continuing need in the semiconductor industry to achieve higher circuit density in microelectronic devices.