Documentos Principais
H7410
Sigma-Aldrich
HBV core δ antigen (HBcAg) human
~1 mg protein/mL, 95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, clone HBV 320
Sinônimo(s):
Hepatitis B virus core Δ antigen
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.701,00
R$ 3.701,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.701,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
R$ 3.701,00
Check Cart for Availability
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
clone
HBV 320, monoclonal
Ensaio
95% (SDS-PAGE)
peso molecular
14 kDa
concentração
~1 mg protein/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
Recombinant (1-144) of HBV core antigen. Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
forma física
Solution in 7.5 mM phosphate buffer (pH 7.2), 75 mM NaCl, and 50% glycerol solution.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)