H8909
HBcAg core human
~1 mg/mL, ≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
Hepatitis B virus core antigen
Selecione um tamanho
R$ 3.673,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.673,00
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
peso molecular
18 kDa
concentração
~1 mg/mL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?