Ensaio
97%
pf
85-89 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C15H30O3/c16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15(17)18/h16H,1-14H2,(H,17,18)
chave InChI
BZUNJUAMQZRJIP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As an internal standard in the quantification of formation of 11-hydroxylauric acid by gas chromatography.[5]
- In the synthesis of [16-14C]16DCA (DCA= dicarboxylic acid) by one-carbon elongation procedure at C15.[6]
- As an internal standard for the normalization of intensities in the mass spectra of plant cutin polymer.[7]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?