H5777
(±)-Huperzine A
synthetic, ≥98% (TLC)
Sinônimo(s):
(±)-Selagine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C1/C2CC3=C(C=CC(=O)N3)C1(N)CC(C)=C2
InChI
1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+
chave InChI
ZRJBHWIHUMBLCN-QDEBKDIKSA-N
Informações sobre genes
human ... BCHE(590)
rat ... Ache(83817)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Resistência química/física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges