Documentos
11684795910
Roche
In Situ Kit de detecção de morte celular, fluoresceína
sufficient for ≤50 tests, suitable for detection
Sinônimo(s):
Fluoresceína-5(6)-carboxamidocaproil-(5-[3-aminoalil]uridina 5′-trifosfato), Sal de tetralítio de fluoresceína-12-UTP
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
uso
sufficient for ≤50 tests
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
flow cytometry: suitable
aplicação(ões)
detection
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Kit para detecção e quantificação de apoptose em nível de célula única, com base na marcação de quebras na fita de DNA (tecnologia TUNEL); análise por microscopia de fluorescência ou citometria de fluxo.
Métodos amplamente utilizados para determinar apoptose incluem análise de DNA genômico por eletroforese em gel de agarose e ensaios de fragmentação de DNA à base de 3H-timidina e, alternativamente, 5-bromo-2′-desoxi-uridina. Os métodos envolvem a separação do DNA fragmentado de baixo peso molecular do DNA não fragmentado, de maior peso molecular, em determinada população celular. Portanto, esses métodos não fornecem informações sobre o destino de uma célula individual em uma dada população celular ou, especialmente, em cortes de tecido. Alternativamente, células apoptóticas individuais podem ser reconhecidas microscopicamente pelo aspecto característico de condensação da cromatina nuclear e fragmentação, mas esse método é subjetivo e limitado à janela de tempo relativamente estreita quando as alterações morfológicas atingem grau máximo.
O indicador distintivo de apoptose é a degradação do DNA que, nos estágios iniciais, é seletiva das regiões conectoras do DNA internucleossomal. A clivagem do DNA pode gerar talhos (nicks) no DNA dupla-fita e fita simples. Ambos os tipos de quebras podem ser detectados marcando as terminações 3′-OH livres com nucleotídeos modificados (p. ex., biotina-dUTP, DIG-dUTP, fluoresceína-dUTP) em uma reação enzimática. A enzima desoxinucleotidil-transferase terminal (TdT) catalisa a polimerização independente de modelo de desoxirribonucleotídeos na terminação 3′ de DNA dupla-fita e fita simples. Este método também foi chamado de TUNEL (marcação de talhos (“nick”) por dUTP-X mediada por TdT). Alternativamente, grupos 3′-OH livres podem ser marcados usando DNA polimerases pelo mecanismo dependente de modelo chamado de tradução de talhos (“nicks”). Contudo, o método TUNEL é considerado mais sensível e mais rápido.
Especificidade
A reação do TUNEL marca preferencialmente as quebras na fita de DNA geradas durante a apoptose. Isso permite a discriminação de apoptose de necrose e das quebras primárias na fita de DNA induzidas por medicamentos citostáticos ou radiação.
Aplicação
O kit de detecção de morte celular in situ, fluoresceína, é uma técnica não radioativa precisa, rápida e simples para detectar e quantificar a morte de células apoptóticas em nível de células únicas por microscopia por fluorescência e detecção quantitativa por citometria de fluxo em células e tecidos. Portanto, o Kit de detecção de morte celular in situ pode ser usado em diversos sistemas diferentes de ensaios.
Exemplo são:
  • Detecção de células apoptóticas individuais em cortes de tecido congelados e fixados em formalina em pesquisa básica
  • Determinação da sensibilidade de células malignas à apoptose induzida por medicamentos na pesquisa oncológica
  • Tipagem de células passando por morte celular em populações heterogêneas por procedimentos de coloração dupla
Características e benefícios
  • Sensível: O procedimento de marcação direta usando fluoresceína-dUTP reduz a marcação de fundo
  • Rápido: O uso de fluoresceína-dUTP permite a análise de amostras diretamente após a reação de TUNEL
  • Prático: Nenhum sistema de detecção secundária necessário.
  • Preciso: Identificação de apoptose em um nível molecular (quebras na fita de DNA) e identificação de células nos estágios bem iniciais de apoptose
Embalagem
1 kit contendo 2 componentes.
Nota de preparo
Solução de trabalho: Adicione o volume total (50 μl) de solução enzimática aos 450 μl restantes de solução de marcador para obter 500 μl de mistura de reação de TUNEL.
Misture bem para equilibrar os componentes.
Outras notas
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • Enzyme Solution (TdT)
  • Label Solution (fluorescein-dUTP)
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Zengxia Li et al.
Biologics : targets & therapy, 1(4), 455-463 (2007-12-01)
Medullary thyroid carcinoma (MTC), a neuroendocrine tumor arising from the thyroid gland, is known to be poorly responsive to conventional chemotherapy. The root of Stemona tuberosa Lour, also called Bai Bu, is a commonly used traditional Chinese anti-tussive medicine. The
A García-Peiró et al.
International journal of andrology, 34(6 Pt 2), e546-e553 (2011-05-04)
This investigation was conducted to assess the baseline level of sperm DNA fragmentation (SDF) in a cohort of patients presenting chromosomal rearrangements (nine reciprocal translocations and two inversions). In a separate experiment, a dynamic analysis to calculate the rate of
Muhammad M Abd-El-Barr et al.
Vision research, 47(27), 3394-3407 (2007-11-21)
Bardet-Biedl syndrome (BBS) is an oligogenic syndrome whose manifestations include retinal degeneration, renal abnormalities, obesity and polydactylia. Evidence suggests that the main etiopathophysiology of this syndrome is impaired intraflagellar transport (IFT). In this study, we study the Bbs4-null mouse and
Yanli Song et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 295(2), H677-H690 (2008-06-17)
Heterozygous bone morphogenetic protein receptor-II-knockout (BMPR2(+/-)) mice have a similar genetic trait like that in some idiopathic pulmonary arterial hypertension patients. To examine the effect of pulmonary endothelial injury in BMPR2(+/-) mice, we challenged the mice with two injections of
Yuxia Zhang et al.
Molecular and cellular biology, 30(6), 1341-1356 (2010-01-13)
Small heterodimer partner (SHP) is an epigenetically regulated nuclear transcriptional repressor that suppresses the development of liver cancer by inhibiting cellular growth. Here we report a novel cytoplasmic function of SHP through its regulation of mitochondrial activity. SHP is a
Artigos
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.
Protocolos
In Situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein Protocol & Troubleshooting