42643
(−)-Huperzine A
analytical standard
Sinônimo(s):
(−)-Selagine, Kimpukan A
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
atividade óptica
[α]/D -153±5°, c = 0.5 in methanol
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CC3=C(C=CC(=O)N3)[C@@](N)(CC(C)=C1)C2=CC
InChI
1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+/t10-,15+/m0/s1
chave InChI
ZRJBHWIHUMBLCN-YQEJDHNASA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?