Documentos Principais
H5292
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C19 I331V, human
recombinant, expressed in E. coli
Sinônimo(s):
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C19 I331V, CYP2C19 Ile331Val
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
descrição
purified, soluble
Formulário
liquid
atividade específica
12-110 units/mg protein
peso molecular
54783.3 g/mol
concentração
3.2-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CYP2C19(1557)
Descrição geral
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
Definição da unidade
One unit will convert 1.0 nanomole of omeprazole (6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole) to 5-hydroxyomeprazole per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)