C1427
Cytochrome b5 human
recombinant, expressed in E. coli (histidine-tagged), ≥90% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
Cytochrome b5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli (histidine-tagged)
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
forma
solution
peso molecular
16 kDa
técnica(s)
inhibition assay: suitable
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CYB5A(1528)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1