C3735
Cytochrome P450 human
1A1 Isozyme Microsomes, with P450 Reductase, recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
Formulário
solution
atividade específica
≥4 units/pmol enzyme
peso molecular
45-60 kDa
embalagem
vial of 0.5 nmol
técnica(s)
activity assay: suitable
solubilidade
water: soluble
adequação
suitable for molecular biology
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CYP1A1(1543)
Descrição geral
Cytochrome P450 (CYP) enzymes are a family of enzymes that are encoded by the P450 genes. These enzymes are membrane bound hemoproteins. that are mainly found in the liver’s endoplasmic reticulum.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)