C5614
Cytochrome P450 human
1A2 Isozyme Microsomes, with P450 Reductase and cytochrome b5, recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells (BTI-TN-5B1-4)
forma
solution
peso molecular
58 kDa
embalagem
vial of 0.5 nmol
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
cell analysis
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1