H5005
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Grade II, 98-100%, crystalline
Sinônimo(s):
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Grade II
Ensaio
98-100%
Formulário
crystalline
cor
off-white to tan
pf
219-220 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
chave InChI
KKADPXVIOXHVKN-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?