114286
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
98%
Sinônimo(s):
3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
219-220 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(=O)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,10H,5H2,(H,12,13)
chave InChI
KKADPXVIOXHVKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
<li><strong>Identification of serum biomarkers of ischemic stroke:</strong>4-Hydroxyphenylpyruvic acid is used as a potential diagnostic biomarker in the study to distinguish hypertensive ischemic stroke (IS) patients from both healthy individuals and those with hypertension (Zhao et al., 2023).</li>
</ul>
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3