H3898
(±)-3-Hydroxyoctanoic acid
≥97%
Sinônimo(s):
3-Hydroxy caprylic acid, DL-β-Hydroxycaprylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97%
forma
powder or solid
grupo funcional
carboxylic acid
tipo de lipídio
saturated FAs
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-2-3-4-5-7(9)6-8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
chave InChI
NDPLAKGOSZHTPH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3