Documentos
AP124P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-IgG de camundongo de cabra, conjugado com peroxidase, H+L
1 mg/mL (after reconstitution), Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-mouse antibody, Goat anti-mouse IgG
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
1 mg/mL (after reconstitution)
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Anticorpo IgG anticamundongo de cabra purificado por afinidade, conjugado com peroxidase.
Especificidade
Reage com IgG de camundongo em condições nativas e reduzidas. Em condições reduzidas, pode ser observada reatividade cruzada com IgG de espécies diferentes de camundongo devido à semelhança das cadeias da imunoglobulina.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Anticorpos secundários e de controle
Detecte IgG de camundongo usando este anticorpo IgG anticamundongo de cabra, conjugado com peroxidase, validado por H+L para uso em ELISA, IH e WB.
ELISA e western blots:
Pode-se usar diluição de 1:5.000-1:100.000.
Imuno-histoquímica:
Pode-se usar diluição de 1:500-1:5.000.
Diluições de trabalho ideais devem ser determinados pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Anticorpos secundários de imunoglobulinas inteiras
forma física
IgG de cabra purificada, conjugada com peroxidase de rábano em tampão contendo PBS 0,01 M, pH 7,1, com 15 mg/ml de BSA. Liofilizada
Purificado por imunoafinidade
Armazenamento e estabilidade
Mantenha o produto liofilizado a 2-8 °C por até 12 meses a partir da data de envio.
Após a reconstituição, o produto é estável por várias semanas a 2-8 °C na forma de líquido não diluído. Para armazenar por períodos mais longos após a reconstituição, adicione um volume igual de glicerol para atingir uma concentração final de 50% de glicerol, em seguida armazene a –20 °C em alíquotas não diluídas por até 12 meses. Observe que a concentração de proteína (e sais tamponantes) diminuirá para metade da concentração original após a adição de glicerol. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
ADVERTÊNCIA: O uso de azida sódica como conservante inibirá significativamente a atividade enzimática da peroxidase de rábano (HRP).
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Shota Saito et al.
PloS one, 8(1), e54881-e54881 (2013-01-30)
Ezrin is a member of the ezrin, radixin, and moesin family that provides a functional link between the plasma membrane and the cortical actin cytoskeleton. A correlation between ezrin overexpression and aggressive cancer behavior has been recently reported in various
Continuous taurocholic acid exposure promotes esophageal squamous cell carcinoma progression due to reduced cell loss resulting from enhanced vascular development.
Sato, S; Yamamoto, H; Mukaisho, K; Saito, S; Hattori, T; Yamamoto, G; Sugihara, H
Testing null
Extensive post-translational modification of active and inactivated forms of endogenous p53.
DeHart, CJ; Chahal, JS; Flint, SJ; Perlman, DH
Molecular and Cellular Proteomics null
Recovery of live virus after storage at ambient temperature using ViveST?.
Barr, KL; Messenger, AM; Anderson, BD; Friary, JA; Heil, GL; Reece, K; Gray, GC
Journal of Clinical Virology null
Kelli L Barr et al.
PLoS neglected tropical diseases, 10(8), e0004931-e0004931 (2016-08-20)
Usutu (USUV) and Zika (ZIKV) viruses are emerging arboviruses of significant medical and veterinary importance. These viruses have not been studied as well as other medically important arboviruses such as West Nile (WNV), dengue (DENV), or chikungunya (CHIKV) viruses. As