H3784
HEPES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
grau
BioPerformance Certified
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
activity assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
cor
white
pH
10-12 (1 M in water)
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubilidade
water: 0.1 M, clear, colorless
densidade
1.19 g/cm3 at 20—25 °C
1.21 g/cm3 at 20—25 °C
Absorção
≤0.02 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.04 at 260 in H2O at 0.1 M
adequação
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
atividade externa
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Na cultura de células, o HEPES é excelente na manutenção do pH fisiológico estável, mesmo em meio a concentrações flutuantes de dióxido de carbono, superando os tampões de bicarbonato (NaHCO3). Além disso, o HEPES apresenta propriedades valiosas em vários processos biológicos e bioquímicos, como focalização isoelétrica para separação de proteínas e interferência mínima nas reações enzimáticas de restrição de DNA, tornando-o indispensável em diversas aplicações de pesquisa, incluindo imunoprecipitação, lise celular e imagens de células vivas. Sua versatilidade, capacidade excepcional de tamponamento e interação mínima com moléculas estabelecem o HEPES como uma ferramenta chave em vários domínios de pesquisa.
Aplicação
- para complementar o meio HSOF
- como um componente tampão do meio HCZB na cultura de ovos e embriões
- como um componente tampão na cultura celular
Características e benefícios
- Produto de alta pureza para pesquisas bioquímicas e biológicas
- Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
- Altamente solúvel em água com uma faixa de pH útil de 6,8 - 8,2 e pKa de 7,5 a 25 °C
- Adequada para cultura de células
- Testada para endotoxinas e contagem microbiana aeróbica total
- Livre de DNase, NICEKase, RNase, Endonuclase, Exonuclase e protease
forma física
Outras notas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)