SAB4700771
Monoclonal Anti-HIV protease antibody produced in mouse
clone 1696, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1696, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human immunodeficiency virus
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
FUNC: suitable
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade