137265
HEPES
EMPROVE® EVOLVE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EVOLVE
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Endotoxin, microbial, and trace metals; tested
pH
6.8-8.2
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pKa
7.5
adequação
suitable for manufacturing use
atividade externa
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3